Learn More
3-(2-Aminoéthyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Description
3-(2-Aminoethyl)pyridine has been used in the synthesis of urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-(2-Aminoéthyl)pyridine a été utilisée dans la synthèse de l’urée.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’air et du dioxyde de carbone.
Le 3-(2-Aminoéthyl)pyridine a été utilisée dans la synthèse de l’urée.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’air et du dioxyde de carbone.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(2-Aminoethyl)pyridine |
| Point d’ébullition | 119°C to 120°C (19 mmHg) |
| Odeur | Amine-like |
| Indice de réfraction | 1.5518 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 111288 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Nom IUPAC | 2-(pyridine-3-yl)éthan-1-aminium |
| Afficher plus |