Learn More
3-(2-Aminoéthylamino)propylméthyldiméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436396 500 g 500g
11416396 25 g 25g
11426396 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23159.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3069-29-2 | C8H22N2O2Si | 206.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3069-29-2
Formule moléculaire C8H22N2O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 206.36
Numéro MDL MFCD00054776
Clé InChI MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl
CID PubChem 76482
Nom IUPAC (2-aminoethyl)({3-[dimethoxy(methyl)silyl]propyl})amine
SMILES CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
Spécification
Point d’ébullition 265°C
Nom chimique ou matériau 3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Quantité 500 g
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.449
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 0.968
Numéro UN UN2735
Beilstein 2074259
Poids de la formule 206.36
Pourcentage de pureté 97%