Learn More
3-(2-Aminoéthylamino)propyltriméthoxysilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378925 500 g 500g
11358925 25 g 25g
11368925 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11378925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14043.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222.36 g/mol
3-(2-Aminoethylamino) propyltrimethoxysilane acts as a silane coupling agent. It is useful for chemical research. It is also employed as an adhesives and sealant chemical. Further, it is used as a paint additive and coating additive. In addition to this, it plays an important role in the production of petroleum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-(2-aminoéthylamino) propyltriméthoxysilane agit comme agent de couplage silane. Il est utile pour la recherche chimique. Il est également utilisé comme adhésif et produit chimique d’étanchéité. De plus, il est utilisé comme additif pour les peintures et les revêtements. En outre, il joue un rôle important dans la production pétrolière.
Solubilité
Miscible avec le toluène.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1760-24-3
Formule moléculaire C8H22N2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 222.36
Numéro MDL MFCD00008173
Clé InChI PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
CID PubChem 15659
Nom IUPAC N’-(3-triméthoxysilylpropyl)éthane-1,2-diamine
SMILES CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 261°C to 263°C
Nom chimique ou matériau 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane
Quantité 500 g
Point d’éclair 136°C (276°F)
Odeur Ammonia-like
Indice de réfraction 1.4435
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 1.01
Numéro UN UN2735
Beilstein 636230
Informations sur la solubilité Miscible with toluene.
Poids de la formule 222.36
Pourcentage de pureté 96%