Learn More
3-(2-Aminoéthylamino)propyltriméthoxysilane, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488816 250 g 250g
11478816 50 g 50g
11468816 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16981.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1760-24-3
Formule moléculaire C8H22N2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 222.36
Numéro MDL MFCD00008173
Clé InChI PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
CID PubChem 15659
Nom IUPAC N’-(3-triméthoxysilylpropyl)éthane-1,2-diamine
SMILES CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 261°C to 263°C
Nom chimique ou matériau 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane
Quantité 250 g
Point d’éclair 136°C (276°F)
Indice de réfraction 1.442
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 1.01
Numéro UN UN2735
Beilstein 636230
Poids de la formule 222.36
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique