Learn More
Acide 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carboxylique, Mikromol™
Code produit 17943936
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17943936 25 mg 25mg
17993156 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17943936 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0489.030025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 3919-74-2
Noms d’analytes ou de composants 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C11 H7 Cl F N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Flucloxacillin Sodium Imp. D (EP), Flucloxacillin Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flucloxacillin Sodium Impurity D, Flucloxacillin Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMILES Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(F)cccc2Cl
Nom IUPAC Acide 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 255.63
Quantité 25 mg
Poids de la formule 255.0098 g/mol