Learn More
Acide 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carboxylique, Mikromol™
Description
Acide 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 3919-74-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C11 H7 Cl F N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Flucloxacillin Sodium Imp. D (EP), Flucloxacillin Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flucloxacillin Sodium Impurity D, Flucloxacillin Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(F)cccc2Cl |
| Nom IUPAC | Acide 3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique |
| Afficher plus |