Learn More
3- 2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanamide, Mikromol™
Code produit 17983666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983666 25 mg 25mg
17932046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17983666 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0029.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3- 2-[(diaminométhylène)amino]thiazol-4-yl]méthyl]sulfanyl]propanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[((2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl)methyl)sulfanyl]-propanamide
CAS 76824-16-3
Noms d’analytes ou de composants 3-[((2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl)methyl)sulfanyl]-propanamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H13 N5 O S2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Famotidine Imp. F (EP), Famotidine USP Related Compound F, Famotidine USP RC F, Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]- (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanamide, Famotidine Imp. D (EP), Famotidine Related Compound D, Famotidine Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C8H13N5OS2/c9-6(14)1-2-15-3-5-4-16-8(12-5)13-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,14)(H4,10,11,12,13)
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)N)cs1)N
Nom IUPAC 3-[[2-(diaminométhylidèneamino)-1,3-thiazol-4-yl]méthylsulfanyl]propanamide
Poids moléculaire (g/mol) 259.35
Quantité 25 mg
Poids de la formule 259,0562 g/mol