Learn More
3- 2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide, Mikromol™
Code produit 17960436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17960436 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17960436 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0029.100025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3- 2-[(diaminométhylène)amino]thiazol-4-yl]méthyl]sulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
CAS 1020719-36-1
Noms d’analytes ou de composants 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C8 H14 N6 O4 S3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoyl-propanamide, Famotidine Imp. I (Pharmeuropa), Famotidine Impurity I
Formule InChI InChI=1S/C8H14N6O4S3/c9-7(10)13-8-12-5(3-19-8)4-20(16)2-1-6(15)14-21(11,17)18/h3H,1-2,4H2,(H,14,15)(H2,11,17,18)(H4,9,10,12,13)
SMILES NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N
Nom IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfinil]-N-sulfamoilpropanamida
Poids moléculaire (g/mol) 354.43
Quantité 25 mg
Poids de la formule 354,0239 g/mol