Learn More
Acide 3-(2-furyl)-1-méthyle-1-H-pyrazole-5-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10507854
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10507854 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10787475 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10507854 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47001CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 859851-00-6
Formule moléculaire C9H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD08271950
Clé InChI MOPCEJWYTICWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl, 3-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 7537643
SMILES CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC Acide 5-(furan-2-yl)-2-méthylpyrazole-3-carboxylique
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 97%