Learn More
3-(2-furyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10586314
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10586314
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC46114CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 102269-42-1
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.188
Numéro MDL MFCD04039071
Clé InChI SLNKACMTMZYMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-furan-2-yl aniline, 3-2-furyl aniline, benzenamine,3-2-furanyl, acmc-1c42n, 3-2-furyl aniline hydrochloride
CID PubChem 4161309
Nom IUPAC 3-(furan-2-yl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CC=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Furyl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%