Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-(2-hydroxy-2-propanyl)phénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 11916111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11916111 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11916111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445070010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309980-11-7
Clé InChI NNPQWBXXZHNLAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl propan-2-ol, 3-2-hydroxypropan-2-yl phenylboronic acid pinacol ester, 3-2-hydroxy-2-propyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-2-hydroxy-2-propanyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-2-hydroxypropan-2-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl propan-2-ol, 2-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl propan-2-ol
CID PubChem 46738028
Nom IUPAC 2-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]propan-2-ol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)C(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 69.0°C to 70.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H23BO3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids moléculaire (g/mol) 262.16
Poids de la formule 262.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.