Learn More
Acide 3-(2-méthoxy-3-pyridyl)acrylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484460 5 g 5g
11474460 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484460 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50063.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 131674-41-4 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131674-41-4
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.175
Numéro MDL MFCD07781156
Clé InChI MTVRDAQJMCORAQ-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3-2-methoxy-3-pyridyl acrylic acid, e-3-2-methoxypyridin-3-yl acrylic acid, 3-2-methoxypyridin-3-yl acrylic acid, 2e-3-2-methoxypyridin-3-yl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-methoxy 3-pyridyl prop-2-enoic acid
CID PubChem 14691926
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2-méthoxypyridine-3-yl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=C(C=CC=N1)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 95%