Learn More
Acide 3-(2-pyridyl)-5,6-diphényl-1,2,4-triazine-p,p’-disulfonique, sel disodique hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10285550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10285550
Marque: Thermo Scientific Acros 171010050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1264198-47-1 | C20H12N4Na2O6S2 | 514.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1264198-47-1, 28048-33-1
Formule moléculaire C20H12N4Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 514.44
Numéro MDL MFCD00717621
Clé InChI DDIHLFCSEHAOJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate, disodium ferrozine 2-hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-bis 4-sulfophenyl-1,2,4-triazine disodium salt hydrate
CID PubChem 91871971
Nom IUPAC Disodium ; 4-[3-pyridine-2-yl-6-(4-sulfonatophényl)-1,2,4-triazine-5-yl]benzènesulfonate ; hydrate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(N=C(N=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité (5% acetate-buffer pH 5.5) Clear yellow
Poids de la formule 514.45
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.