Learn More
3,3',4',5-tetrachlorosalicylanilide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-196337 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10473741
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1154-59-2 | C13H7Cl4NO2 | 351.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1154-59-2
Formule moléculaire C13H7Cl4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 351.01
Numéro MDL MFCD00041745
Clé InChI SJQBHPJLLIJASD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tcsa, 3,3',4',5-tetrachlorosalicylanilide, 3,5-dichloro-n-3,4-dichlorophenyl-2-hydroxybenzamide, 3,5,3',4'-tetrachlorosalicylanilide, irgasan bs-200, 3,5-dichlorosalicyl 3,4-dichloroanilide, caswell no. 833, 3,5-dichlorosalicyl-3,4-dichloroanilide, benzamide, 3,5-dichloro-n-3,4-dichlorophenyl-2-hydroxy, unii-hne676755i
CID PubChem 14385
ChEBI CHEBI:188648
Nom IUPAC 3,5-dichloro-N-(3,4-dichlorophényl)-2-hydroxybenzamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1NC(=O)C2=CC(=CC(=C2O)Cl)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',4',5-Tetrachlorosalicylanilide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 162°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 9336
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alkaline aq. solution,soluble in many organic solvents
Poids de la formule 351.01
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,3',4',5-Tetrachlorosalicylanilide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.