Learn More
3,3',5,5'-Tétrakis(1-méthyléthyl)biphényl-4,4'-diol, Mikromol™
Description
3,3',5,5'-Tétrakis(1-méthyléthyl)biphényl-4,4'-diol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propofol Dimer |
| CAS | 2416-95-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Propofol Dimer |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C24 H34 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Propofol Imp. E (EP), Propofol USP Related Compound A, Propofol USP RC A, 3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, 2,2',6,6'-Tetraisopropyl-p,p'-biphenol, 3,3',5,5'-Tetraisopropyl-4,4'-dihydroxybiphenyl, Dipropofol, Propofol Related Compound A, Propofol Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3 |
| SMILES | CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)c2cc(C(C)C)c(O)c(c2)C(C)C |
| Nom IUPAC | 4-[4-hydroxy-3,5-di(propan-2-yl)phényl]-2,6-di(propan-2-yl)phénol |
| Afficher plus |