Learn More
3,3’,5,5’-tétraméthylbenzidine, MP Biomedicals™
Code produit. 11434336 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 x 100 mg
50 mL
1 L
Conditionnement:
1L
50mL
Code produit. 11434336
Marque: MP Biomedicals 08980502
Parfait pour les procédures ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54827-17-7
Formule moléculaire C16H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 240.35
Clé InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
CID PubChem 41206
Nom IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Couleur Incolore
Formule linéaire C16H20N2
Quantité 10 x 100 mg
Poids de la formule 240.3
Forme physique Liquid