Learn More
3-[3-acétyl-4-[(2RS)-3-(diéthylamino)-2-hydroxypropoxy]phényl]-1,1-diéthylurée, Mikromol™
Description
3-[3-acétyl-4-[(2RS)-3-(diéthylamino)-2-hydroxypropoxy]phényl]-1,1-diéthylurée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea |
| CAS | 2727065-34-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H33 N3 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Celiprolol Hydrochloride Imp. D (EP), Celiprolol Imp. D (EP), 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea, Celiprolol Hydrochloride Impurity D, Celiprolol Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | CCN(CC)CC(O)COc1ccc(NC(=O)N(CC)CC)cc1C(=O)C |
| Nom IUPAC | 3-[3-acétyl-4-[3-(diéthylamino)-2-hydroxypropoxy]phényl]-1,1-diéthylurée |
| Afficher plus |