Learn More
3-[3-acétyl-4-[(2RS)-3-(diéthylamino)-2-hydroxypropoxy]phényl]-1,1-diéthylurée, Mikromol™
Code produit 30457903
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457903 4 x 25 mg 100mg
17959754 25 mg 25mg
17939174 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457903 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0128.1000254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-[3-acétyl-4-[(2RS)-3-(diéthylamino)-2-hydroxypropoxy]phényl]-1,1-diéthylurée, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea
CAS 2727065-34-9
Noms d’analytes ou de composants 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H33 N3 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Celiprolol Hydrochloride Imp. D (EP), Celiprolol Imp. D (EP), 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea, Celiprolol Hydrochloride Impurity D, Celiprolol Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Type de solution Neat
SMILES CCN(CC)CC(O)COc1ccc(NC(=O)N(CC)CC)cc1C(=O)C
Nom IUPAC 3-[3-acétyl-4-[3-(diéthylamino)-2-hydroxypropoxy]phényl]-1,1-diéthylurée
Poids moléculaire (g/mol) 379.49
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 379.2471 g/mol