Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Robinets d’arrêt à 3 voies en verre borosilicaté 3.3
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2,5 mm
4 mm
Contenu:
4 mm ; comprend un bouchon en verre plein et un dispositif de retenue fileté en caoutchouc
Bouchon en PTFE et dispositif de retenue fileté
Bouchon en verre plein et dispositif de retenue fileté
Conditionnement:
1 pièce
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Robinet d’arrêt à 3 voies |
| Alésage de bouchon | 2,5 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Contenu | Bouchon en verre plein et dispositif de retenue fileté |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering