Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Robinets d’arrêt en verre borosilicaté 3.3
Code produit. 10499162
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2,5 mm
4 mm
4 mm
Description:
Taille du bouchon : NS 12,5
Taille du bouchon : NS 14,5
Taille du bouchon : NS 18,8
Taille du connecteur : NS 18,8
Contenu:
Bouchon en PTFE et dispositif de retenue fileté
Bouchon en verre plein, bras latéraux capillaires
Bouchon en verre solide
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10499162
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 02161202
Il en reste null
Spécification
Type Robinet d’arrêt
Alésage de bouchon 2,5 mm
Description Taille du bouchon : NS 12,5
Matériau Verre borosilicaté
Contenu Bouchon en PTFE et dispositif de retenue fileté