Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™
Code produit. 11832363
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
Code produit. 11832363
Marque: DWK Life Sciences A620025001221
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique. Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.
  • Jetable
  • Verre borosilicaté
  • Excellente résistance aux changements de température
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de conception Fond rond
Longueur (métrique) 200 mm
Conditionnement 50boîte
Diamètre (métrique) 25 mm
Type de produit Tube à essai