Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™
Code produit. 11822363 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Conditionnement:
100Pack
1 unité
50boîte
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 11822363
Marque: DWK Life Sciences A620025001211
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique. Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.
  • Jetable
  • Verre borosilicaté
  • Excellente résistance aux changements de température
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de conception Fond rond
Longueur (métrique) 200 mm
Conditionnement 50boîte
Diamètre (métrique) 25 mm
Type de produit Tube à essai