Learn More
Acide 3-[3-chloro-5-(trifluorométhoxy)phényl]propionique, 94 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15487865
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15487865
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31679.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916420-74-1
Formule moléculaire C10H8ClF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 268.616
Numéro MDL MFCD09025398
Clé InChI OOXKNRUBGDQVIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-chloro-5-trifluoromethoxy phenyl propionic acid, 3-3-chloro-5-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid, 3-3-chloro-5-trifluoromethoxy phenyl propanoic a
CID PubChem 46737566
Nom IUPAC Acide 3-[3-chloro-5-(trifluorométhoxy)phényl]propanoïque
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Cl)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Indice de réfraction 1.4755
Quantité 250 mg
Poids de la formule 268.62
Pourcentage de pureté 94%