Learn More
Chlorhydrate de 3-(3-chloro-5H-dibenzo[b,f]azépin-5-yl)-N,N-diméthylpropan-1-amine, Mikromol™
Code produit 30050376
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050376 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050376 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0545.030025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 3-(3-chloro-5H-dibenzo[b,f]azépin-5-yl)-N,N-diméthylpropan-1-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 2724726-85-4
Noms d’analytes ou de composants 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H21 Cl N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Clomipramine Hydrochloride Imp. C (EP), Clomipramine Imp. C (EP), Clomipramine USP Related Compound C, Clomipramine USP RC C, 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Clomipramine Related Compound C as Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Clomipramine Impurity C as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2C=Cc3ccc(Cl)cc13
Nom IUPAC 3-(2-clorobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 349.3
Quantité 25 mg
Poids de la formule 348.116 g/mol