Learn More
Acide 3-(3-chlorophénylsulfonamido)benzoïque, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15448685
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15448685
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33885.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 749884-42-2
Formule moléculaire C13H10ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 311.736
Numéro MDL MFCD06409487
Clé InChI APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
CID PubChem 8190984
Nom IUPAC Acide 3-[(3-chlorophényl)sulfonylamino]benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Chlorophenylsulfonamido)benzoic acid
Point de fusion 225°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 311.75
Pourcentage de pureté 96%