Learn More
Diacétate 3,3'-diallylbisphénol A, curatif époxy, EC-392, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
It is used in epoxy systems or in combination with acrylates, methacrylates, and maleimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Recommandé pour une utilisation dans des systèmes époxy ou en association avec des acrylates, des méthacrylates et des maléimides
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3'-Diallylbisphenol A diacetate |
| Couleur | Ambré |
| Note relative au nom | Epoxy curative, EC-392 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 392.5 |