Learn More
3,3'-diaminobenzidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15400438
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15400438
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H54000.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 91-95-2 | C12H14N4 | 214.272 g/mol
3,3'-Diaminobenzidine is used as peroxidase substrate and a reagent for spectrophotometric determination of selenium. DAB is used for the immunohistochemical staining of nucleic acids and proteins. As a dark brown dye, was used as an antibody-specific stain to identify the paired antibodies in breast tissue. It may be used for the synthesis of a useful, linear, Schiff-base coordination polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,3′-diaminobenzidine est utilisée comme substrat peroxydase et comme réactif pour la détermination spectrophotométrique du sélénium. Le DAB est utilisé pour la coloration immunohistochimique des acides nucléiques et des protéines. Comme colorant brun foncé, il a été utilisé comme colorant spécifique aux anticorps pour identifier les anticorps appariés dans le tissu mammaire. Il peut être utilisé pour la synthèse d’un polymère de coordination de base Schiff utile et linéaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement).
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-95-2
Formule moléculaire C12H14N4
Poids moléculaire (g/mol) 214.272
Numéro MDL MFCD00007725
Clé InChI HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
CID PubChem 7071
Nom IUPAC 4-(3,4-diaminophényl)benzène-1,2-diamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,3'-Diaminobenzidine
Point de fusion 175°C to 177°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly).
Poids de la formule 214.27
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,3'-Diaminobenzidine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Hazard Statement
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,3-Diaminobenzidine