Learn More
3,3'-Dihydroxyazoxybenzène, Mikromol™
Code produit 30051964
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051964 25 mg 25mg
30049090 100 mg 100mg
30460842 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30051964 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1645.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3,3'-Dihydroxyazoxybenzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Dihydroxyazoxybenzene
CAS 17540-51-1
Noms d’analytes ou de composants 3,3'-Dihydroxyazoxybenzene
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H10 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Phenol, 3,3'-azoxybis- (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C12H10N2O3/c15-11-5-1-3-9(7-11)13-14(17)10-4-2-6-12(16)8-10/h1-8,15-16H/b14-13-
SMILES Oc1cccc(c1)N=[N+]([O-])c2cccc(O)c2
Nom IUPAC (Z)-(3-hydroxyphényl)-(3-hydroxyphényl)imino-oxydoazaium
Poids moléculaire (g/mol) 230.22
Quantité 25 mg
Poids de la formule 230.0691 g/mol