Learn More
3,3'-Diméthoxybenzidine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319933 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319933 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12721000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Dimethoxybenzidine
CAS 119-90-4
Noms d’analytes ou de composants 3,3'-Dimethoxybenzidine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H16 N2 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzidine, 3,3'-dimethoxy- (8CI), Fast Blue B Base (6CI), 3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminobiphenyl, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminodiphenyl, 4,4'-Bi-o-anisidine, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, Amacel Developed Navy SD, Azogene Fast Blue B, Blue BN Base, Blue Base Irga B, Blue Base NB, C.I. Disperse Black 6, Cellitazol B, Cibacete Diazo Navy Blue 2B, Diacel Navy DC, Dianisidine, Fast Blue Base B, Fast Blue DSC Base, Hiltonil Fast Blue B Base, Kayaku Blue B Base, Lake Blue B Base, Mitsui Blue B Base, NSC 3168, Naphthanil Blue B Base, Setacyl Diazo Navy R, o-Dianisidine
Formule InChI InChI=1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
SMILES COc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(OC)c2
Nom IUPAC 4-(4-amino-3-méthoxyphényl)-2-méthoxyaniline
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 244.29
Quantité 1 mL
Poids de la formule 244,1212 g/mol