Learn More
Acide 3,3-diméthylacrylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Chemical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Produits intermédiaires chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l‘écart des bases.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3-Dimethylacrylic acid |
| Point de fusion | 66°C to 68°C |
| Densité | 0.969 |
| Point d’ébullition | 198°C to 200°C |
| Point d’éclair | 93°C (199°F) |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 1720305 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,and methanol. |
| Poids de la formule | 100.12 |
| Afficher plus |