Learn More
Acide 3,3-diméthylglutarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10321514 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10321514
Marque: Thermo Scientific Acros 116245000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4839-46-7 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4839-46-7
Formule moléculaire C7H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00002716
Clé InChI DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid
CID PubChem 20984
ChEBI CHEBI:68502
Nom IUPAC Acide3,3diméthylpentanedioïque
SMILES CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3-Dimethylglutaric acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 98.0°C to 102.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 290.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2C(CH3)2CH2CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 02, 684
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and ether,sparingly soluble in benzene and chloroform,insoluble in low-boiling petroleum fractions
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine