Learn More
3,3-diphénylpropionitrile, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16647062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16647062 25 g 25g
16637062 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16647062 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 466080250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2286-54-6
Numéro MDL MFCD00129747
Clé InChI INERKLNEVAZSCI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 3,3-diphénylpropanenitrile
SMILES N#CCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Vecteur alpha DIPHENYLPROPIONITRILE 010
Nom chimique ou matériau 3,3-Diphenylpropionitrile
Point de fusion 86°C to 89°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Conforme
Conditionnement flacon en verre
Formule moléculaire C15H13N
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité soluble in hot methanol
Poids moléculaire (g/mol) 207.28
Poids de la formule 207.27
Forme physique Poudre cristalline