Learn More
Acide 3-(3-fluorophénylcarbamoyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15420256
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15420256
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52959.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874288-34-3
Formule moléculaire C13H11BFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 259.043
Numéro MDL MFCD09027207
Clé InChI OJAYVDZJZDGCFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 3-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 3-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 3-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qly, 3-3-fluoroanilino-oxomethyl phenyl boronic acid, 3-3-fluorophenyl amino carbonyl phenylboronic acid
CID PubChem 44717663
Nom IUPAC Acide [3-[(3-fluorophényl) carbamoyl] phényl] boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2=CC(=CC=C2)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 259.04
Pourcentage de pureté 98%