Learn More
3,3'-(isopropylazanediyl)bis(1-(4-((2-isopropoxyéthoxy)méthyl)phénoxy)propan-2-ol), TRC
Code produit 30405007
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30405007 50 mg 50mg
30401926 25 mg 25mg
30405186 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405007 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82400550MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis(1-(4-(2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol
CAS 2775292-22-1
Noms d’analytes ou de composants 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis(1-(4-(2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C33 H53 N O8
Synonyme 1-[[2-Hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-isopropyl-amino]-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol, 3,3'-(Isopropylazanediyl)bis(1-(4-((2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol, N,N-bis-[2-Hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl](isopropyl)amine, 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis(1-(4-((2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol
Formule InChI InChI=1S/C33H53NO8/c1-25(2)34(19-30(35)23-41-32-11-7-28(8-12-32)21-37-15-17-39-26(3)4)20-31(36)24-42-33-13-9-29(10-14-33)22-38-16-18-40-27(5)6/h7-14,25-27,30-31,35-36H,15-24H2,1-6H3
Type de solution Neat
SMILES CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2)C(C)C)cc1
Nom IUPAC 1-[[2-hydroxy-3-[4-(2-propan-2-yloxyéthoxyméthyl)phénoxy]propyl]-propan-2-ylamino]-3-[4-(2-propan-2-yloxyéthoxyméthyl)phénoxy]propan-2-ol
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 591.7758
Quantité 50 mg
Poids de la formule 591.3771
Afficher plus Afficher moins
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.