Learn More
Acide 3-(3-méthoxypropoxy)-2-méthylbenzoïque, Mikromol™
Code produit 30050471
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050471 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050471 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0618.160025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-(3-méthoxypropoxy)-2-méthylbenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid
CAS 1546541-33-6
Noms d’analytes ou de composants 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H16 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzoic acid, 3-(3-methoxypropoxy)-2-methyl-, 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methyl-benzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C12H16O4/c1-9-10(12(13)14)5-3-6-11(9)16-8-4-7-15-2/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES COCCCOc1cccc(C(=O)O)c1C
Nom IUPAC Acide 3-(3-méthoxypropoxy)-2-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 224.253
Quantité 25 mg
Poids de la formule 224.1049 g/mol