Learn More
Acide 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque, Mikromol™
Code produit 30051741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051741 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051741 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3370.02
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 585-50-2
Noms d’analytes ou de composants 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H9 F3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenepropanoic acid, 3-(trifluoromethyl)-, Hydrocinnamic acid, m-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propanoic acid, 3-Trifluoromethylbenzenepropanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, m-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-3,6H,4-5H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 218.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 218,0555 g/mol