Learn More
3-[3-(Trifluorométhyl)phényl]propanol, Mikromol™
Code produit 17960346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17960346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17960346 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3370.080100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol
CAS 78573-45-2
Noms d’analytes ou de composants 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H11 F3 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenepropanol, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol, 3-(3'-Trifluoromethylphenyl)propan-1-ol, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol, Cinacalcet Related Compound E
Formule InChI InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2
SMILES OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 204.1889
Quantité 100 mg
Poids de la formule 204,0762 g/mol