Learn More
3-(4,5-dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridine (myosmine), Mikromol™
Code produit 17982356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982356 100 mg 100mg
17982266 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17982356 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0517.02
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-(4,5-dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridine (myosmine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Myosmine
CAS 532-12-7
Noms d’analytes ou de composants Myosmine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 N2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Nicotine Imp. D (EP), Nicotine USP Related Compound D, Nicotine USP RC D, Pyridine, 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Pyridine, 3-(1-pyrrolin-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Pyridyl)-1-pyrroline, Myosmine, Nicotine Related Compound D, Nicotine Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
SMILES C1CN=C(C1)c2cccnc2
Nom IUPAC 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Quantité 100 mg
Poids de la formule 146,0844 g/mol