Learn More
Bromure de 3,4,5-trifluorophénylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4,5-Trifluorophenylzinc bromide |
| Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 1241382-67-1 |
| Formule moléculaire | C6H2BrF3Zn |
| Numéro MDL | MFCD06200638 |
| Quantité | 50 mL |
| Numéro UN | UN3399 |
| Sensibilité | Air sensitive; May form a precipitate |
| Synonyme | 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide, 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 3,4,5-trifluorophenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
| Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
| Afficher plus |