Learn More
Acide de 3,4,5-trihydroxybenzoïque, pur, Fisher Chemical
Code produit 10040510 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Plastic powder jar
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10040510 100 g Plastic powder jar 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10040510 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3300/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 149-91-7
Point de fusion 253°C
Couleur Jaune
Formule moléculaire C7H6O5
Numéro MDL MFCD00002510
Synonyme gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
Clé InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Nom IUPAC Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 170.12
CID PubChem 370
ChEBI CHEBI:30778
Poids de la formule 170.12g/mol
Quantité 100 g
Conditionnement Plastic powder jar
Forme physique Solide en poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gallic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.