Learn More
3,4,6-Tri-O-méthyl-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477178
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15477178 250 mg 250mg
15467178 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60694.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16740-98-0 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16740-98-0
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Numéro MDL MFCD22989010
Clé InChI PZJPNKKRMNFDQJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tri-o-methyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-methyl-d-glucal, tri-o-methyl glucal, 2r,3s,4r-3,4-dimethoxy-2-methoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran, 3-o,4-o,6-o-trimethyl-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose
CID PubChem 11252452
SMILES COCC1OC=CC(OC)C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,6-Tri-O-methyl-D-glucal
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 3,4-diméthoxy-2-(méthoxyméthyle)-3,4-dihydro-2H-pyran
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 97%