Learn More
3-(4-bromophénoxy)-6-méthylpyridazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10202352
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10202352
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC21310CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 368869-96-9
Formule moléculaire C11H9BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 265.11
Numéro MDL MFCD03086135
Clé InChI LZEJOINDIKGWQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-bromophenoxy-6-methylpyridazine, pyridazine,3-4-bromophenoxy-6-methyl, 3-4-bromanylphenoxy-6-methyl-pyridazine, 4-bromo-1-6-methylpyridazin-3-yloxy benzene
CID PubChem 2776522
Nom IUPAC 3-(4-bromophenoxy)-6-methylpyridazine
SMILES CC1=NN=C(OC2=CC=C(Br)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyridazine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 265.11
Pourcentage de pureté 95%