Learn More
3-(4-Chlorobenzylidène)isobenzofuran-1(3H)-one, Mikromol™
Code produit 30051023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051023 100 mg 100mg
30049654 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051023 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0362.08
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-(4-Chlorobenzylidène)isobenzofuran-1(3H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
CAS 20526-97-0
Noms d’analytes ou de composants 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H9 Cl O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-[(4-chlorophenyl)methylene]-, Phthalide, 3-(p-chlorobenzylidene)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorobenzal)phthalide, 3-(4-Chlorobenzylidene)-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-(p-Chlorobenzylidene)phthalide, Azelastine Related Compound E (USP), Azelastine Hydrochloride Imp. E (EP), Azelastine Imp. E (EP), Azelastine USP Related Compound E, Azelastine USP RC E, Azelastine Related Compound E, Azelastine Hydrochloride Impurity E, Azelastine Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H
SMILES Clc1ccc(C=C2OC(=O)c3ccccc23)cc1
Nom IUPAC 3-[(4-chlorophényl)méthylidène]-2-benzofuran-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 256.68
Quantité 100 mg
Poids de la formule 256,0291 g/mol