Learn More
3,4-Di-n-butoxy-3-cyclobutène-1,2-dione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11493198 1 g 1g
11403208 5 g 5g
11413208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18960.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2892-62-8 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione was used in the synthesis of novel semisquarylium dye, useful for highly selective Hg2+ sensing in aqueous media. It was also employed in the synthesis of 3-butoxy-4-(1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-2-indolylidenemethyl)-3-cyclobutene-1,2-dione, intermediate for the synthesis of squaryl dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,4-dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione a été utilisée dans la synthèse de nouveaux colorants semisquarylium, utiles pour la détection hautement sélective du Hg2+ dans des milieux aqueux. Il a également été utilisé dans la synthèse de la 3-butoxy-4-(1,3,3-triméthyl-2,3-dihydro-1H-2-indolylidèneméthyl)-3-cyclobutène-1,2-dione, un intermédiaire pour la synthèse de colorants squaryles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2892-62-8
Formule moléculaire C12H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 226.27
Numéro MDL MFCD00037150
Clé InChI XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
CID PubChem 65108
ChEBI CHEBI:53612
Nom IUPAC 3,4-dibutoxycyclobut-3-ène-1,2-dione
SMILES CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Densité 1.047
Point d’ébullition 155°C to 158°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.495
Quantité 1 g
Beilstein 1968189
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 226.27
Pourcentage de pureté 98%