Learn More
3,4-Dichloroaniline 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30319577 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319577 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREXA12323400AL
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichloroaniline
CAS 95-76-1
Noms d’analytes ou de composants 3,4-Dichloroaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H5 Cl2 N
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Aniline, 3,4-dichloro- (7CI,8CI), 3,4-Dichlorobenzenamine, 3,4-DCA, 3,4-Dichloraniline, 3,4-Dichloroaniline, 3,4-Dichlorophenylamine, 4,5-Dichloroaniline, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene, DCA, DCA (amine), LY 004892, NSC 247, m,p-Dichloroaniline
Formule InChI InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Type de solution Solution unique
SMILES Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Nom IUPAC 3,4-dichloroaniline
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 162.02
Quantité 1 mL
Poids de la formule 160,9799 g/mol