Learn More
3,4-Dichloroaniline, TRC
Code produit 18050230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18050230 5 g 5g
30137012 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18050230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4318005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-76-1
Formule moléculaire C6 H5 Cl2 N
Poids moléculaire (g/mol) 162.02
Synonyme Aniline, 3,4-dichloro- (7CI,8CI), 3,4-Dichlorobenzenamine, 3,4-DCA, 3,4-Dichloraniline, 3,4-Dichloroaniline, 3,4-Dichlorophenylamine, 4,5-Dichloroaniline, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene, DCA, DCA (amine), LY 004892, NSC 247, m,p-Dichloroaniline
Nom IUPAC 3,4-dichloroaniline
SMILES Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichloroaniline
Noms d’analytes ou de composants 3,4-Dichloroaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 5 g
Poids de la formule 160.9799