Learn More
3,4-Dichloroaniline, TRC
Code produit 30137012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137012 1 g 1g
18050230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137012 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4318001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-76-1
Formule moléculaire C6 H5 Cl2 N
Poids moléculaire (g/mol) 162.02
Synonyme Aniline, 3,4-dichloro- (7CI,8CI), 3,4-Dichlorobenzenamine, 3,4-DCA, 3,4-Dichloraniline, 3,4-Dichloroaniline, 3,4-Dichlorophenylamine, 4,5-Dichloroaniline, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene, DCA, DCA (amine), LY 004892, NSC 247, m,p-Dichloroaniline
Nom IUPAC 3,4-dichloroaniline
SMILES Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichloroaniline
Noms d’analytes ou de composants 3,4-Dichloroaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Criminologie
Quantité 1 g
Poids de la formule 160.9799
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.