Learn More
3,4-Dichlorobenzoyl Cyanure, Mikromol™
Description
3,4-dichlorobenzoyl cyanure
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| CAS | 35022-44-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H3 Cl2 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro-α-oxo-, 3,4-Dichlorobenzoyl cyanide, 3,4-Dichlorophenylglyoxylonitrile, 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)8(12)4-11/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)C#N |
| Nom IUPAC | cianuro de 3,4-diclorobenzoilo |
| Afficher plus |