Learn More
Acide 3,4- Dichlorocinnamique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3, 4-Dichlorocinnamic acid |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 220.0°C to 223.0°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
Formule linéaire | Cl2C6H3CH=CHCO2H |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 217.05 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3,4-Dichlorocinnamic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.