Learn More
3,4-difluoro-4’-(4-éthylcyclohexyl)biphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7036843
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15431478
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55275.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134412-18-3
Formule moléculaire C20H22F2
Poids moléculaire (g/mol) 300.39
Numéro MDL MFCD12828121
Clé InChI TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl #
CID PubChem 612308
SMILES CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl
Point de fusion 68°C to 69°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC 4’-(4-éthylcyclohexyl)-3,4-difluoro-1,1’-biphényle
Poids de la formule 300.39
Pourcentage de pureté 97%